Learn More
4-n-Butyl-2-Methylphenyl Isothiocyanat, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7024399
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11314699 1 g -
11479296 5 g 5 Gramm
11489296 25 g 25 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11314699
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A18984.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 175205-37-5
Summenformel C12H15NS
Molekulargewicht (g/mol) 205.32
MDL-Nummer MFCD00276966
InChI-Schlüssel BJMLHJJEHDPCKW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-n-butyl-2-methylphenyl isothiocyanate, p-n-butyl-o-tolyl isothiocyanate, 4-butyl-2-methylbenzenisothiocyanate, 4-n-butyl-2-methylphenylisothiocyanate, benzene, 4-butyl-1-isothiocyanato-2-methyl-9ci
PubChem CID 7020482
IUPAC-Name 4-Butyl-1-isothiocyanato-2-methylbenzol
SMILES CCCCC1=CC=C(N=C=S)C(C)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-n-Butyl-2-methylphenyl isothiocyanate
Menge 1 g
UN-Nummer UN2922
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 205.32
Reinheit (%) 95%