Learn More
4-n-Butylanilin, 97 %
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-n-Butylaniline |
| Schmelzpunkt | -14°C |
| Dichte | 0.942 |
| Siedepunkt | 250°C |
| Flammpunkt | 101°C (213°F) |
| Brechungsindex | 1.535 |
| Menge | 500 g |
| Beilstein | 1447268 |
| Empfindlichkeit | Air Sensitive |
| Formelmasse | 149.23 |
| Mehr anzeigen |