Learn More
4-n-Butylbenzoylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11447387
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11447387 5 g -
11457387 25 g 25 Gramm
11467387 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11447387 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15082.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 28788-62-7 | C11H13ClO | 196.67 g/mol
4-Butylbenzoyl chloride was used in the synthesis of 2,5-bis[(4-butylbenzoyl)oxy]styrene (BBOS, monomer).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Butylbenzoylchlorid wird bei der Synthese von 2,5-bis[(4-butylbenzoyl)oxy]Styrol (BBOS, Monomer) verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich, von Feuchtigkeit fernhalten. Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren. Unter inertem Gas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 28788-62-7
Summenformel C11H13ClO
Molekulargewicht (g/mol) 196.67
MDL-Nummer MFCD00000699
InChI-Schlüssel OUOWCSJYDCPVDM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-n-butylbenzoyl chloride, benzoyl chloride, 4-butyl, p-butylbenzoyl chloride, 4-n-butyl-benzoyl chloride, 4-butylbenzoylchloride, 4-n-butylbenzoylchloride, p-n-butyl benzoylchloride, p-n-butylbenzoyl chloride, 4-1-butylbenzoyl chloride, acmc-209h4o
PubChem CID 120049
IUPAC-Name 4-Butylbenzoylchlorid
SMILES CCCCC1=CC=C(C=C1)C(Cl)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-n-Butylbenzoyl chloride
Siedepunkt 145°C to 147°C (11 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 5 g
UN-Nummer UN3265
Formelmasse 196.68
Reinheit (%) 98%