Learn More
4-n-Butylphenylisocyanat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11382367
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11382367 25 g 25 Gramm
11362367 1 g 1 Gramm
11372367 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11382367 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L09957.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 69342-47-8 | C11H13NO | 175.231 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 69342-47-8
Summenformel C11H13NO
Molekulargewicht (g/mol) 175.231
MDL-Nummer MFCD00013882
InChI-Schlüssel LJJRXPXDTAUVQU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-butylphenyl isocyanate, 4-n-butylphenyl isocyanate, benzene, 1-butyl-4-isocyanato, benzene,1-butyl-4-isocyanato, 4-butylbenzenisocyanate, 4-butylphenylisocyanate, acmc-209o7f, 1-butyl-4-isocyanato-benzene, 4-n-butyl phenyl isocyanate
PubChem CID 2796313
IUPAC-Name 1-Butyl-4-isocyanatobenzol
SMILES CCCCC1=CC=C(C=C1)N=C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-n-Butylphenyl isocyanate
Dichte 0.992
Siedepunkt 107°C to 108°C (3 mmHg)
Flammpunkt 108°C (226°F)
Brechungsindex 1.5165
Menge 25 g
UN-Nummer UN2206
Beilstein 390859
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 175.23
Reinheit (%) 98%