Learn More
4-n-Heptylbenzoesäure, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11475167
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11475167 5 g 5 Gramm
11485167 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11475167 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22589.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 38350-87-7 | C14H20O2 | 220.312 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 38350-87-7
Summenformel C14H20O2
Molekulargewicht (g/mol) 220.312
MDL-Nummer MFCD00009722
InChI-Schlüssel VSUKEWPHURLYTK-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 4-heptyl, 4-n-heptylbenzoic acid, 4-heptylbenzoicacid, 4-heptylbenzoate, p-heptylbenzoic acid, acmc-209izm, 4-n-heptyl-benzoic acid, 4-heptylbenzoic acid
PubChem CID 170036
IUPAC-Name 4-heptylbenzoesäure
SMILES CCCCCCCC1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-n-Heptylbenzoic acid
Schmelzpunkt 101°C to 102°C
Menge 5 g
Beilstein 2047135
Formelmasse 220.31
Reinheit (%) ≥99%