Learn More
4-n-Heptyloxybenzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11392806
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11392806 25 g 25 Gramm
11382806 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11392806 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L08966.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 27893-41-0 | C14H20O2 | 220.312 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 27893-41-0
Summenformel C14H20O2
Molekulargewicht (g/mol) 220.312
MDL-Nummer MFCD00016616
InChI-Schlüssel YBCKMIZXHKVONZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-heptyloxybenzaldehyde, 4-heptyloxy benzaldehyde, p-heptyloxybenzaldehyde, 4-n-heptyloxybenzaldehyde, benzaldehyde, 4-heptyloxy, p-heptyloxy benzaldehyde, 4-n-heptoxybenzaldehyde, 4-heptyloxy-benzaldehyde, p-n-heptoxybenzaldehyde, acmc-209gzj
PubChem CID 119740
IUPAC-Name 4-Heptoxybenzaldehyd
SMILES CCCCCCCOC1=CC=C(C=C1)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-n-Heptyloxybenzaldehyde
Dichte 0.99
Siedepunkt 152°C to 154°C (1 mmHg)
Brechungsindex 1.525
Menge 25 g
Beilstein 1912690
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 220.31
Reinheit (%) 97%