Learn More
4-n-Heptyloxybenzenboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15429837
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15429837 5 g 5 Gramm
15419837 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15429837 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H53066.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 136370-19-9 | Molecular Formula: C13H21BO3 | Molecular Weight: 236.118 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 136370-19-9
Summenformel C13H21BO3
Molekulargewicht (g/mol) 236.118
MDL-Nummer MFCD04039169
InChI-Schlüssel UHRONCCLURKEKO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-heptyloxyphenylboronic acid, 4-heptoxyphenyl boronic acid, 4-n-heptyloxy benzeneboronic acid, 4-heptyloxy benzeneboronic acid, 4-n-heptyloxy phenylboronic acid, 4-heptyloxy phenylboronic acid, 4-heptyloxy phenyl boronic acid, pubchem9553, acmc-209c5u, 4-heptyloxyphenylboronicacid
PubChem CID 4339184
IUPAC-Name (4-Heptoxyphenyl)boronsäure
SMILES B(C1=CC=C(C=C1)OCCCCCCC)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-n-Heptyloxybenzeneboronic acid
Menge 5 g
Formelmasse 236.12
Reinheit (%) 97%