Learn More
4-n-Hexylbiphenyl, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11442828
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11442828
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A16801.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 59662-31-6
Summenformel C18H22
Molekulargewicht (g/mol) 238.37
MDL-Nummer MFCD00009527
InChI-Schlüssel XRPVQXPWEVJKTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hexylbiphenyl, 4-hexyl-1,1'-biphenyl, 4-n-hexylbiphenyl, 1-hexyl-4-phenyl-benzene, acmc-20amhe, pubchem2517, 4-hexyl-1-phenylbenzene, maybridge1_001959, 1,1'-biphenyl, 4-hexyl
PubChem CID 108797
IUPAC-Name 1-Hexyl-4-phenylbenzol
SMILES CCCCCCC1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-n-Hexylbiphenyl
Schmelzpunkt 29°C to 31°C
Dichte 0.988
Siedepunkt 148°C to 150°C (2 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 1 g
Formelmasse 238.37
Reinheit (%) 98%