Learn More
4-n-Nonylbenzolboronsäure, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11374745
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11374745 1 g 1 Gramm
11384745 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11374745 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L17753.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 256383-45-6 | C15H25BO2 | 248.173 g/mol
4-n-Nonylbenzeneboronic acid is a potent inhibitor of fatty acid amide hydrolase. It is also able to inhibit monoacylglycerol lipase (MAGL), which hydrolyzes 2-arachidonoyl glycerol (2-AG).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-n-Nonylbenzenboronsäure ist ein starker Inhibitor der Fettsäureamid-Hydrolase. Ist auch in der Lage, die Monoacylglycerin-Lipase (MAGL) zu hemmen, die 2-Arachidonoylglycerin (2-AG) hydrolysiert.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 256383-45-6
Summenformel C15H25BO2
Molekulargewicht (g/mol) 248.173
MDL-Nummer MFCD02093070
InChI-Schlüssel VONVJOGSLHAKOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-n-nonylphenylboronic acid, 4-n-nonylbenzeneboronic acid, 4-nonylphenyl boronic acid, 4-n-nonylphenylboronicacid, 4-nonylphenyl boranediol, d0f1ud, 4-nonylbenzene boronic acid, b-4-nonylphenyl boronic acid, 4-n-nonyl benzeneboronic acid, 1-borono-4-non-1-yl benzene
PubChem CID 4589192
IUPAC-Name (4-Nonylphenyl)boronsäure
SMILES B(C1=CC=C(C=C1)CCCCCCCCC)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-n-Nonylbenzeneboronic acid
Schmelzpunkt 82°C to 85°C
Menge 1 g
Beilstein 8215118
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 248.18
Reinheit (%) ≥98%