Learn More
4-n-Octylanilin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
4-Octylaniline can be been used as an extractant during the extraction of microgram level concentrations of ruthenium(IV) from halide medium. It can also been used in the synthesis of selective benzimidazole based analogs of sphingosine-1-phosphate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
4-Octylanilin kann als Extraktionsmittel während der Extraktion von Ruthenium(IV) aus Halogenid-Medium in Mikrogrammkonzentrationen verwendet werden. Es kann auch zur Synthese selektiver benzimidazolbasierter Analoga von Sphingosin-1-Phosphat verwendet werden.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-n-Octylaniline |
| Dichte | 0.898 |
| Siedepunkt | 175°C (13 mmHg) |
| Flammpunkt | 110°C (230°F) |
| Brechungsindex | 1.516 |
| Menge | 5 g |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
| Formelmasse | 205.34 |
| Reinheit (%) | 99% |