Learn More
4-(n-Octyloxy)phenol, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11498377
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11498377 1 g 1 Gramm
11408387 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11498377 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18460.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3780-50-5
Summenformel C14H22O2
Molekulargewicht (g/mol) 222.328
MDL-Nummer MFCD00045779
InChI-Schlüssel HFRUPPHPJRZOCM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-octyloxy phenol, 4-n-octyloxy phenol, 4-n-octyloxyphenol, phenol, 4-octyloxy, 4-octyloxyphenol, p-octyloxyphenol, p-octyloxy phenol, 4-n-octoxyphenol, pubchem13211, acmc-209ivj
PubChem CID 77412
IUPAC-Name 4-Octoxyphenol
SMILES CCCCCCCCOC1=CC=C(C=C1)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(n-Octyloxy)phenol
Schmelzpunkt 80°C
Menge 1 g
Formelmasse 222.33
Reinheit (%) 98%