Learn More
4-n-Pentylbenzaldehyd, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11377286
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11377286 1 g 1 Gramm
11387286 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11377286 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L09208.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 6853-57-2 | C12H16O | 176.259 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6853-57-2
Summenformel C12H16O
Molekulargewicht (g/mol) 176.259
MDL-Nummer MFCD00043599
InChI-Schlüssel NQVZPRUSNWNSQH-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-pentylbenzaldehyde, benzaldehyde, 4-pentyl, 4-n-pentylbenzaldehyde, p-amylbenzaldehyde, 4-n-amylbenzaldehyde, p-n-pentylbenzaldehyde, p-pentyl-benzaldehyde, p-n-pentylben-zaldehyde, p-pentylbenzaldehyde, i
PubChem CID 23290
IUPAC-Name 4-pentylbenzaldehyd
SMILES CCCCCC1=CC=C(C=C1)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-n-Pentylbenzaldehyde
Siedepunkt 142°C to 144°C (2 mmHg)
Brechungsindex 1.5215
Menge 1 g
Beilstein 1869642
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 176.26
Reinheit (%) 95%