Learn More
4-n-Propoxybenzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11322736
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11322736 25 g 25 Gramm
11312736 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11322736 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L08822.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 5736-85-6 | C10H12O2 | 164.204 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5736-85-6
Summenformel C10H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 164.204
MDL-Nummer MFCD00014134
InChI-Schlüssel FGXZWMCBNMMYPL-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-propoxybenzaldehyde, benzaldehyde, 4-propoxy, 4-n-propoxybenzaldehyde, propoxybenzaldehyde, benzaldehyde, p-propoxy, p-n-propoxy benzaldehyde, p-n-propoxybenzaldehyde, 4-propoxybenzaldehyde, 4-n-propyloxybenzaldehyde, wln: vhr do3
PubChem CID 79812
IUPAC-Name 4-Propoxybenzaldehyd
SMILES CCCOC1=CC=C(C=C1)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-n-Propoxybenzaldehyde
Dichte 1.039
Siedepunkt 129°C to 130°C (9 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.548
Menge 25 g
Beilstein 743408
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 164.2
Reinheit (%) 97%