Learn More
4-n-Propylacetophenon, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-n-Propylacetophenone |
| CAS | 2932-65-2 |
| Summenformel | C11H14O |
| Menge | 25 g |
| Synonym | 1-(4-Propylphenyl)ethanone, 1-Acetyl-4-propylbenzene, 4'-Propylacetophenone, Methyl 4-propylphenyl ketone, NSC 172873, p-Propylacetophenone, p-n-Propylacetophenone |
| InChI-Formel | InChI=1S/C11H14O/c1-3-4-10-5-7-11(8-6-10)9(2)12/h5-8H,3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCc1ccc(cc1)C(=O)C |
| IUPAC-Name | 1-(4-Propylphenyl)ethanon |
| Molekulargewicht (g/mol) | 162.23 |
| Formelmasse | 162.1045 |