Learn More
4-n-Propylphenylmagnesiumbromid, 0.5 M-Lösung in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11995891 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Packungsgröße:
50 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
11995891 50 mL AcroSeal™ Glasflasche 50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11995891 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 431680500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-n-Propylphenylmagnesium bromide
CAS 87942-08-3, 109-99-9
CAS Min. % 9.51, 85.74
CAS Max. % 14.26, 90.49
Farbe Braun
Dichte 0.9400g/mL
Siedepunkt 65.0°C to 67.0°C
Flammpunkt −17°C
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Summenformel C9H11BrMg
MDL-Nummer MFCD01311466
Menge 50 mL
Relative Dichte 0.94
Synonym 4-n-propylphenylmagnesium bromide, bromo 4-propylphenyl magnesium, p-n-propylphenylmagnesium bromide, 4-propylphenyl magnesium bromide, hfpdwjmiczdkno-uhfffaoysa-m, 4-n-propylphenylmagnesium bromide solution, 4-n-propylphenylmagnesium bromide, 0.50 m in 2-methf, 4-n-propylphenylmagnesium bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 4-n-propylphenylmagnesium bromide solution, 0.5 m in thf, grignard reagent
InChI-Schlüssel HFPDWJMICZDKNO-UHFFFAOYSA-M
SMILES CCCC1=CC=C([Mg]Br)C=C1
IUPAC-Name magnesium;propylbenzol;bromid
Molekulargewicht (g/mol) 223.40
PubChem CID 15268794
Formelmasse 223.39
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-n-Propylphenylmagnesium bromide, 0.5M solution in THF
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO– Nur für Forschungszwecke