Learn More
4-(N-Succinimidylcarboxy)benzophenon, TRC
Artikelnummer. 30416062
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30416062 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30416062 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS69028350MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(N-Succinimidylcarboxy)benzophenone
CAS 91990-88-4
Summenformel C18 H13 N O5
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C18H13NO5/c20-15-10-11-16(21)19(15)24-18(23)14-8-6-13(7-9-14)17(22)12-4-2-1-3-5-12/h1-9H,10-11H2
SMILES O=C(ON1C(=O)CCC1=O)c2ccc(cc2)C(=O)c3ccccc3
IUPAC-Name (2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl)-4-benzoylbenzoat
Molekulargewicht (g/mol) 323.3
Formelmasse 323.0794