Learn More
4-(n-Succinimidylmethyl)benzolboronsäure-Pinacolester, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15419405
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15419405 1 g 1 Gramm
15429405 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15419405
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H51909.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1449132-28-8
Summenformel C17H22BNO4
Molekulargewicht (g/mol) 315.18
MDL-Nummer MFCD16294531
InChI-Schlüssel RGQNAHQTQMHHTJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-benzyl-pyrrolidine-2,5-dione, 4-succinimidylmethylbenzeneboronic acid pinacol ester, 1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl pyrrolidine-2,5-dione, 1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzyl pyrrolidine-2,5-dione, amtb239
PubChem CID 71306531
IUPAC-Name 1-{[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]methyl}pyrrolidine-2,5-dione
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(CN2C(=O)CCC2=O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(N-Succinimidylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Menge 1 g
Formelmasse 315.17
Reinheit (%) 95%