Learn More
4-Nitro-1,2-Phenylendiamin, TRC
Artikelnummer. 30467385
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30467385 5 g
30467384 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30467385 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN5034205G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 99-56-9
Summenformel C6 H7 N3 O2
Molekulargewicht (g/mol) 153.14
Synonym o-Phenylenediamine, 4-nitro- (6CI,7CI,8CI), 4-Nitro-1,2-benzenediamine, (2-Amino-4-nitrophenyl)amine, 1,2-Diamino-4-nitrobenzene, 2-Amino-4-nitroaniline, 2-Amino-5-nitroaniline, 3,4-Diaminonitrobenzene, 4-Nitro-1,2-diaminobenzene, 4-Nitro-1,2-phenylenediamine, 4-Nitro-2-aminoaniline, 4-Nitro-o-phenylenediamine, C.I. 76020, NSC 5378, p-Nitro-o-phenylenediamine
IUPAC-Name 4-Nitrobenzol-1,2-Diamin
SMILES Nc1ccc(cc1N)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Nitro-1,2-phenylenediamine
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H7N3O2/c7-5-2-1-4(9(10)11)3-6(5)8/h1-3H,7-8H2
Formelmasse 153.0538