Learn More
4-Nitro-1,3-diaminobenzol, TRC
Artikelnummer. 30478432
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30478432 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30478432 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN491795100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Nitro-1,3-phenylenediamine
CAS 5131-58-8
Summenformel C6 H7 N3 O2
Menge 100 mg
Synonym 4-Nitro-1,3-phenylenediamine, m-Phenylenediamine','4-nitro- (6CI,7CI,8CI), 4-Nitro-1,3-benzenediamine, 1,3-Diamino-4-nitrobenzene, 2,4-Diaminonitrobenzene, 4-Nitro-1,3-diaminobenzene, 4-Nitro-m-phenylenediamine, C.I. 76030, NSC 9575
InChI-Formel InChI=1S/C6H7N3O2/c7-4-1-2-6(9(10)11)5(8)3-4/h1-3H,7-8H2
SMILES Nc1ccc(c(N)c1)[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name 4-Nitrobenzol-1,3-diamin
Molekulargewicht (g/mol) 153.139
Formelmasse 153.054