Learn More
4-Nitro-1H-Imidazol, TRC
Artikelnummer. 30135386
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30135386 250 g 250 Gramm
30008419 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30135386 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN496220250G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3034-38-6
Summenformel C3 H3 N3 O2
Molekulargewicht (g/mol) 113.07
Synonym Metronidazole Imp. B (EP), 5-Nitro-1H-imidazole, 4-Nitro-1H-imidazole, 4(or 5)-Nitroimidazole, 1H-4-Nitroimidazole, 1H-5-Nitroimidazole, 4(5)-Nitroimidazole, 4-Nitroimidazole, 5-Nitroimidazole, NSC 50359
IUPAC-Name 4-Nitro-1H-Imidazol
SMILES [O-][N+](=O)c1c[nH]cn1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Nitroimidazole
Menge 250 g
InChI-Formel InChI=1S/C3H3N3O2/c7-6(8)3-1-4-2-5-3/h1-2H,(H,4,5)
Formelmasse 113.0225