Learn More
4-Nitro-1H-Pyrazol-3-Carboxylsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11366659
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11366659 10 g 10 Gramm
11356659 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11366659 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26224.09
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 5334-40-7 | Molecular Formula: C4H3N3O4 | Molecular Weight: 157.085 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5334-40-7
Summenformel C4H3N3O4
Molekulargewicht (g/mol) 157.085
MDL-Nummer MFCD00090899
InChI-Schlüssel ZMAXXOYJWZZQBK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitro-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 4-nitropyrazole-3-carboxylic acid, 4-nitro-3-pyrazolecarboxylic acid, 4-nitro-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 4-nitro, 4-nitro-2h-pyrazole-3-carboxylic acid, 4-nitro pyrazole-3-carboxylic acid, 4-nitro-pyrazole-3-carboxylic acid, 4-hydroxynitroso-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, nitropyrazolecarboxylic
PubChem CID 219739
SMILES C1=NNC(=C1[N+](=O)[O-])C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Nitro-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Schmelzpunkt ∼195°C (decomposition)
Menge 10 g
Formelmasse 157.08
Reinheit (%) 98%