Learn More
4-Nitro-2-(trifluormethyl)anilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11324404
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11324404 5 g 5 Gramm
11334404 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11324404 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L00977.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 121-01-7 | C7H5F3N2O2 | 206.124 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 121-01-7
Summenformel C7H5F3N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 206.124
MDL-Nummer MFCD00007365
InChI-Schlüssel HOTZLWVITTVZGY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-5-nitrobenzotrifluoride, 4-nitro-2-trifluoromethyl aniline, 2-amino-5-nitro-trifluorobenzene, 4-nitro-alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-toluidine, 4-nitro-2-trifluoromethyl benzenamine, 4-nitro-a,a,a-trifluoro-o-toluidine, benzenamine, 4-nitro-2-trifluoromethyl, 5-nitro-2-aminobenzotrifluoride, 2-trifluoromethyl-4-nitroaniline, a,a,a-trifluoro-4-nitro-o-toluidine
PubChem CID 67128
IUPAC-Name 4-Nitro-2-(trifluormethyl)anilin
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])C(F)(F)F)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Nitro-2-(trifluoromethyl)aniline
Schmelzpunkt 90°C to 93°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 2121347
Formelmasse 206.13
Reinheit (%) 98%