Learn More
4-Nitro-3-picolin-N-oxid, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7044377
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11392366 1 g 1 Gramm
11302376 5 g 5 Gramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11392366
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L06099.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1074-98-2
Summenformel C6H6N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 154.125
MDL-Nummer MFCD00014626
InChI-Schlüssel SSOURMYKACOBIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-4-nitropyridine n-oxide, 3-methyl-4-nitropyridine 1-oxide, 4-nitro-3-picoline n-oxide, 3-methyl-4-nitropyridine-n-oxide, 3-methyl-4-nitropyridin-1-ium-1-olate, 3-methyl-4-nitropyridine-1-oxide, 3-methyl-4-nitro-pyridine 1-oxide, 4-nitro-3-picoline 1-oxide, 4-nitro-3-picoline-n-oxide, pyridine, 3-methyl-4-nitro-, 1-oxide
PubChem CID 70633
IUPAC-Name 3-Methyl-4-nitro-1-oxidopyridin-1-ium
SMILES CC1=C(C=C[N+](=C1)[O-])[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Nitro-3-picoline N-oxide
Schmelzpunkt 134°C to 138°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 140157
Formelmasse 154.13
Reinheit (%) 98%