Learn More
4-Nitro-3-(trifluormethyl)anilin (FLU-1), TRC
Artikelnummer. 30482815
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30482815 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30482815 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN587400100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-nitro-3-(trifluoromethyl)aniline
CAS 393-11-3
Summenformel C7 H5 F3 N2 O2
Menge 100 g
Synonym 4-Nitro-3-(trifluoromethyl)aniline, Flutamide Imp. A (EP)
InChI-Formel InChI=1S/C7H5F3N2O2/c8-7(9,10)5-3-4(11)1-2-6(5)12(13)14/h1-3H,11H2
SMILES Nc1ccc(c(c1)C(F)(F)F)[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name 4-Nitro-3-(trifluormethyl)anilin
Molekulargewicht (g/mol) 206.12
Formelmasse 206.0303