Learn More
4-Nitro-5-Desnitro Tinidazol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-[2-(ethylsulfonyl)ethyl]-2-methyl-4-nitro-1H-imidazole |
| Menge | 50 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H13N3O4S/c1-3-16(14,15)5-4-10-6-8(11(12)13)9-7(10)2/h6H,3-5H2,1-2H3 |
| Formelmasse | 247.0627 |