Learn More
4-Nitro-o-Phenylendiamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10376930 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10376930 500 g Glasflasche 500 Gramm
10294810 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10376930 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 148845000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 99-56-9 | C6H7N3O2 | 153.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 99-56-9
Summenformel C6H7N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 153.14
MDL-Nummer MFCD00007724
InChI-Schlüssel RAUWPNXIALNKQM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitro-o-phenylenediamine, 1,2-diamino-4-nitrobenzene, 4-nitro-1,2-phenylenediamine, 2-amino-4-nitroaniline, 3,4-diaminonitrobenzene, p-nitro-o-phenylenediamine, 1,2-benzenediamine, 4-nitro, 4-nitro-1,2-diaminobenzene, 4-nitrophenylenediamine, 4-nitro-1,2-benzenediamine
PubChem CID 5111791
ChEBI CHEBI:67116
IUPAC-Name 4-nitrobenzene-1,2-diamine
SMILES NC1=CC=C(C=C1N)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Nitro-o-phenylenediamine
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 196.0°C to 201.0°C
Farbe Braunrot
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel O2NC6H3(NH2)2
Menge 500 g
Beilstein 13, 29
Merck Index 15, 6710
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1.2g/L (20°C). Other solubilities: soluble in an aquous solution of hydrochloric acid, 20g/L aceton (20°C)
Formelmasse 153.14
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver