Learn More
4-Nitroanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11424183
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
5000 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11424183 5000 g 5000 Gramm
11414183 250 g 250 Gramm
11404183 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11424183 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10369.0I
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 100-01-6 | C6H6N2O2 | 138.13 g/mol
p-Nitroaniline is a a common chromophore and potentially useful syntetic reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
P-Nitroanilin ist ein häufiges Chromophor und potenziell nützliches synthetisches Reagenz.
Löslichkeit
Löslich in heißem Wasser und Alkohol
Hinweise
Bei 4 °C lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100-01-6
Summenformel C6H6N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 138.13
MDL-Nummer MFCD00007858
InChI-Schlüssel TYMLOMAKGOJONV-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-nitroaniline, p-nitraniline, 4-nitrobenzenamine, p-aminonitrobenzene, 4-nitraniline, benzenamine, 4-nitro, p-nitrophenylamine, 1-amino-4-nitrobenzene, aniline, p-nitro, developer p
PubChem CID 7475
ChEBI CHEBI:17064
IUPAC-Name 4-Nitroanilin
SMILES NC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Nitroaniline
Schmelzpunkt 147°C to 149°C
Dichte 1.437
Siedepunkt 260°C (100 mmHg)
Flammpunkt 165°C (329°F)
Geruch Amine-like
Menge 5000 g
UN-Nummer UN1661
Beilstein 508690
Merck Index 14,6584
Löslichkeitsinformationen Soluble in hot water and alcohol
Formelmasse 138.13
Reinheit (%) 98%