Learn More
4-Nitroanilin, ≥99.0 % (HPLC), Honeywell™ Fluka ™
Artikelnummer. 15696900 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15696900 25 g Glasflasche 25 Gramm
15686900 100 g Glasflasche 100 Gramm
15606910 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15696900 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 7268025G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Matrixsubstanz für MALDI-MS, ≥ 99.0 % (HPLC)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100-01-6
Summenformel C6H6N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 138.13
MDL-Nummer MFCD00007858
InChI-Schlüssel TYMLOMAKGOJONV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7475
ChEBI CHEBI:17064
IUPAC-Name 4-Nitroanilin
SMILES NC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Nitroanilin
Schmelzpunkt 146 °C bis 149 °C
Farbe Gelb
Dichte 1.44 g/cm3
pH 7
Siedepunkt 260 °C
Verpackung Glasflasche
Strukturformel O2NC6H4NH2
Menge 25 g
UN-Nummer UN1661
Beilstein 508690
Formelmasse 138.12 mol
Reinheit (%) ≥99.0 % (HPLC)
Physikalische Form Kristalle