Learn More
4-Nitroanilin, Pure, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10538250 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Verpackung:
Glasgefäß
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10538250 100 g Glasgefäß 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10538250 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. N/2600/48
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Spezifikation
CAS 100-01-6
Schmelzpunkt 146°C
Farbe Gelb
pH . 7
Siedepunkt 332°C
Verpackung Glasgefäß
Summenformel C6H6N2O2
MDL-Nummer MFCD00007858
Menge 100 g
Synonym p-nitroaniline, p-nitraniline, 4-nitrobenzenamine, p-aminonitrobenzene, 4-nitraniline, benzenamine, 4-nitro, p-nitrophenylamine, 1-amino-4-nitrobenzene, aniline, p-nitro, developer p
InChI-Schlüssel TYMLOMAKGOJONV-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
IUPAC-Name 4-Nitroanilin
Molekulargewicht (g/mol) 138.13
PubChem CID 7475
ChEBI CHEBI:17064
Formelmasse 138.13g/mol
Dampfdruck 1mmHg 142
Physikalische Form Fest