Learn More
4-Nitroanilin, TRC
Artikelnummer. 30472356
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30472356 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30472356 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN4917705G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Nitroaniline
CAS 100-01-6
Summenformel C6 H6 N2 O2
Menge 5 g
Synonym Benzenamine, 4-nitro-, Aniline, p-nitro- (8CI), 4-Nitrobenzenamine, 1-Amino-4-nitrobenzene, 4-Amino-1-nitrobenzene, 4-Aminonitrobenzene, 4-Nitro-1-aminobenzene, 4-Nitroaniline, 4-Nitrophenylamine, Azoamine Red Zh, C.I. 37035, C.I. Azoic Diazo Component 37, C.I. Developer 17, Developer P, Devol Red GG, Fast Red 2G Base, Fast Red Base 2J, Fast Red Base GG, Fast Red GG Base, Fast Red MP Base, Fast Red P Base, NSC 9797, Naphtoelan Red GG Base, Nitrazol CF extra, PNA, Red 2G Base, Shinnippon Fast Red GG Base, p-Aminonitrobenze, p-Aminonitrobenzene, p-Nitraniline, p-Nitroaniline, p-Nitrophenylamine
InChI-Formel InChI=1S/C6H6N2O2/c7-5-1-3-6(4-2-5)8(9)10/h1-4H,7H2
SMILES Nc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name 4-Nitroanilin
Molekulargewicht (g/mol) 138.12
Formelmasse 138.0429