Learn More
4-Nitrobenzolsulfonylchlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10238083 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10238083 5 g Glasflasche 5 Gramm
10791442 25 g Glasflasche 25 Gramm
10290031 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10238083 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 415850050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 98-74-8 | C6H4ClNO4S | 221.61 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 98-74-8
Summenformel C6H4ClNO4S
Molekulargewicht (g/mol) 221.61
MDL-Nummer MFCD00007445
InChI-Schlüssel JXRGUPLJCCDGKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitrobenzenesulfonylchloride, 4-nitrobenzene-1-sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-nitro, 4-nitrobenzenesulphonyl chloride, 4-nitrophenylsulfonyl chloride, p-nitrophenylsulfonyl chloride, 4-nitrobenzenesulfonic acid chloride, p-nitrobenzenesulfonyl chloride, 4-nitrobenzenesulphonylchloride, 4-nitro-benzenesulfonyl chloride
PubChem CID 7404
IUPAC-Name 4-Nitrobenzolsulfonylchlorid
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Nitrobenzenesulfonyl chloride
Namenshinweis 95%
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 75°C to 80°C
Farbe Gelb bis Braun
Siedepunkt 143°C to 144°C (2.0 hPa)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel SO2ClC6H4NO2
Menge 5 g
Beilstein 11, 72
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 221.62
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver