Learn More
4-Nitrobenzhydrazid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11499146
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11499146 10 g 10 Gramm
11409156 50 g 50 Gramm
11419156 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11499146 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18016.09
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 636-97-5 | C7H7N3O3 | 181.151 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 636-97-5
Summenformel C7H7N3O3
Molekulargewicht (g/mol) 181.151
MDL-Nummer MFCD00007604
InChI-Schlüssel FKZXYJYTUSGIQE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitrobenzhydrazide, p-nitrobenzhydrazide, 4-nitrobenzoylhydrazine, p-nitrobenzohydrazide, p-nitrobenzoylhydrazide, p-nitrobenzoic hydrazide, p-nitrobenzoic acid hydrazide, p-nitrobenzoyl hydrazine, 4-nitrobenzoic acid hydrazide, 4-nitrobenzoyl hydrazide
PubChem CID 3693744
ChEBI CHEBI:66928
IUPAC-Name 4-Nitrobenzohydrazid
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)NN)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Nitrobenzhydrazide
Schmelzpunkt ∼216°C (decomposition)
Menge 10 g
Beilstein 519882
Formelmasse 181.15
Reinheit (%) ≥98%