Learn More
4-Nitrobenzoesäure, TRC
Artikelnummer. 30474270
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30474270 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30474270 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN493550250G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Nitrobenzoic acid
CAS 62-23-7
Summenformel C7 H5 N O4
Menge 250 g
Synonym 4-Nitrobenzoic acid, Benzoic acid','p-nitro- (8CI), 4-Nitrobenzoic acid, NSC 7707, Nitrodracylic acid, p-Carboxynitrobenzene, p-Nitrobenzenecarboxylic acid, p-Nitrobenzoic acid
InChI-Formel InChI=1S/C7H5NO4/c9-7(10)5-1-3-6(4-2-5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)
SMILES OC(=O)c1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name 4-Nitrobenzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 167.12
Formelmasse 167.0219