missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Nitrobenzylbromacetat,98 +%, Thermo Scientific™

Artikelnummer. p-7044750
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
50 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11397965

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L08058.04

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 16869-24-2
Summenformel C9H8BrNO4
Molekulargewicht (g/mol) 274.07
MDL-Nummer MFCD00051838
InChI-Schlüssel ADHFTAKIDKDGBV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitrobenzyl bromoacetate, 4-nitrobenzyl 2-bromoacetate, p-nitrobenzyl bromoacetate, bromoacetic acid-4-nitrobenzylester, acetic acid, bromo-, 4-nitrophenyl methyl ester, 4-nitrophenyl methyl 2-bromoacetate, acmc-1c4y8, p-nitrobenzyl alpha-bromoacetate, bromoacetic acid 4-nitrobenzyl ester
PubChem CID 7015321
IUPAC-Name (4-Nitrophenyl)methyl-2-bromacetat
SMILES C1=CC(=CC=C1COC(=O)CBr)[N+](=O)[O-]

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 4-Nitrobenzyl bromoacetate
Schmelzpunkt 48°C to 52°C
Siedepunkt 105°C to 106°C (5 mmHg)
Menge 2 g
Beilstein 2531330
Formelmasse 274.08
Reinheit (%) ≥98%
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt