Learn More
4-Nitrobenzylchlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11422398
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11422398 10 g 10 Gramm
11432398 50 g 50 Gramm
11442398 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11422398 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15749.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 100-14-1 | C7H6ClNO2 | 171.58 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100-14-1
Summenformel C7H6ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 171.58
MDL-Nummer MFCD00007374
InChI-Schlüssel KGCNHWXDPDPSBV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitrobenzyl chloride, 1-chloromethyl-4-nitrobenzene, p-nitrobenzyl chloride, alpha-chloro-4-nitrotoluene, 4-nitrobenzylchloride, benzene, 1-chloromethyl-4-nitro, alpha-chloro-p-nitrotoluene, p-chloromethyl nitrobenzene, 4-chloromethyl nitrobenzene, unii-3bld9lvt3x
PubChem CID 7482
ChEBI CHEBI:87406
IUPAC-Name 1-(Chlormethyl)-4-Nitrobenzol
SMILES C1=CC(=CC=C1CCl)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Nitrobenzyl chloride
Schmelzpunkt 70°C to 74°C
Menge 10 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 387187
Formelmasse 171.58
Reinheit (%) 99%