Learn More
4-Nitrobenzyl-2-diazoacetoacetat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Nitrobenzyl2-diazoacetoacetate |
| CAS | 82551-63-1 |
| Summenformel | C11 H9 N3 O5 |
| Menge | 250 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C11H9N3O5/c1-7(15)10(13-12)11(16)19-6-8-2-4-9(5-3-8)14(17)18/h2-5H,6H2,1H3 |
| SMILES | CC(=O)C(=[N+]=[N-])C(=O)OCc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-Name | (4-Nitrophenyl)methyl-2-diazo-3-oxobutanoat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 263.206 |
| Formelmasse | 263.054 |