Learn More
4-Nitrocatechol-Sulfatdikaliumsalz, TRC
Artikelnummer. 30483073
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
500 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30483073 500 mg -
30473245 250 mg 250 Milligramm
30482388 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30483073 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN493753500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14528-64-4
Summenformel C6H3K2NO7S
Molekulargewicht (g/mol) 311.35
Synonym Dipotassium 2-hydroxy-5-nitrophenyl Sulfate, Dipotassium Nitrocatechol Sulfate, N493753
IUPAC-Name Dikalium; (5-Nitro-2-Oxidophenyl) Sulfat
SMILES [K+].[K+].[O-]c1ccc(cc1OS(=O)(=O)[O-])[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Nitrocatechol Sulfate Dipotassium Salt
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6H5NO7S.2K/c8-5-2-1-4(7(9)10)3-6(5)14-15(11,12)13;;/h1-3,8H,(H,11,12,13);;/q;2*+1/p-2
Formelmasse 310.8904
Reinheit (%) >95%