Learn More
4-Nitrofluorbenzol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Fluoronitrobenzene |
| CAS | 350-46-9 |
| Summenformel | C6 H4 F N O2 |
| Menge | 25 g |
| Synonym | 1-Fluoro-4-nitrobenzene, 1-Nitro-4-fluorobenzene, 4-Fluoro-1-nitrobenzene, 4-Fluoronitrobenzene, 4-Nitro-1-fluorobenzene, 4-Nitrofluorobenzene, 4-Nitrophenyl fluoride, NSC 10281, Para-fluoronitrobenzene, p-Fluoronitrobenzene, p-Nitrofluorobenzene |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H4FNO2/c7-5-1-3-6(4-2-5)8(9)10/h1-4H |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1ccc(F)cc1 |
| IUPAC-Name | 1-Fluor-4-Nitrobenzol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 141.1 |
| Formelmasse | 141.0226 |