Learn More
4-Nitroguaiacol, TRC
Artikelnummer. 30483664
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30483664 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30483664 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN4959601G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Nitroguaiacol
CAS 3251-56-7
Summenformel C7 H7 N O4
Menge 1 g
Synonym Guaiacol','4-nitro- (6CI), 2-Methoxy-4-nitrophenol, 3-Methoxy-4-hydroxynitrobenzene, 3-Nitro-6-hydroxyanisole, 4-Hydroxy-3-methoxynitrobenzene, 4-Nitro-2-methoxyphenol, 4-Nitroguaiacol, NSC 26149, Phenol','2-methoxy-4-nitro-
InChI-Formel InChI=1S/C7H7NO4/c1-12-7-4-5(8(10)11)2-3-6(7)9/h2-4,9H,1H3
SMILES COc1cc(ccc1O)[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name 2-Methoxy-4-nitrophenol
Molekulargewicht (g/mol) 169.13
Formelmasse 169.0375