Learn More
4-Nitroimidazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3779312 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
Artikelnummer. 10387430
Marke: Thermo Scientific Acros 161600250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 3034-38-6 | C3H3N3O2 | 113.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3034-38-6
Summenformel C3H3N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 113.08
MDL-Nummer MFCD00005196
InChI-Schlüssel VYDWQPKRHOGLPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitroimidazole, 4-nitro-1h-imidazole, 1h-imidazole, 4-nitro, 5-nitroimidazole, 4 5-nitroimidazole, imidazole, 4-nitro, 1h-imidazole, 5-nitro, unii-y8u32az5o7, 5 4-nitroimidazole, 4-nitro-3h-imidazole
PubChem CID 18208
ChEBI CHEBI:64635
IUPAC-Name 5-Nitro-1H-Imidazol
SMILES [O-][N+](=O)C1=CN=CN1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Nitroimidazole
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 303.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Flammpunkt >200°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 25 g
Beilstein 23, 50
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble in water. Other solubilities: soluble in dilute acids,soluble in most common organic solvents
Formelmasse 113.08
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Nitroimidazole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.