Learn More
4-Nitrophenethylalkohol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15505056 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15505056 10 g 10 Gramm
15515056 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15505056 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 179610100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 100-27-6 | C8H9NO3 | 167.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100-27-6
Summenformel C8H9NO3
Molekulargewicht (g/mol) 167.16
InChI-Schlüssel IKMXRUOZUUKSON-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitrophenethyl alcohol, 2-4-nitrophenyl ethanol, 4-nitrobenzeneethanol, 2-p-nitrophenyl ethanol, benzeneethanol, 4-nitro, p-nitrophenethyl alcohol, 2-4-nitrophenyl ethan-1-ol, phenethyl alcohol, p-nitro, ccris 6079, 4-nitrophenethylalcohol
PubChem CID 7494
IUPAC-Name 2-(4-Nitrophenyl)ethanol
SMILES C1=CC(=CC=C1CCO)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Nitrophenethyl alcohol
Schmelzpunkt 56.0°C to 57.0°C
Siedepunkt 148.0°C to 149.0°C (2.0 Torr)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Strukturformel O2NC6H4CH2CH2OH
Menge 10 g
Beilstein 06,II,238
Formelmasse 167.16
Reinheit (%) 99%