Learn More
4-Nitrophenethylamine Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 17949174
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17949174 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17949174 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN4969951G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Nitrophenethylamine Hydrochloride
CAS 29968-78-3
Summenformel C8H10N2O2 . HCl
Menge 1 g
Synonym 2-(4-Nitrophenyl)ethylamine Hydrochloride, 4-Nitrobenzeneethanamine Monohydrochloride, 4-Nitrophenethylamine Hydrochloride, p-Nitrophenethylamine Hydrochloride, beta-(p-Nitrophenyl)ethylamine Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C8H10N2O2.ClH/c9-6-5-7-1-3-8(4-2-7)10(11)12;/h1-4H,5-6,9H2;1H
SMILES Cl.NCCc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name 2-(4-nitrophenyl)ethanamine;hydrochloride
Molekulargewicht (g/mol) 202.64
Formelmasse 202.0509