Learn More
4-Nitrophenol-15N, TRC
Artikelnummer. 30478134
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30478134 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30478134 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN49694750MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Nitrophenol-15N
CAS 103427-15-2
Summenformel C6H515NO3
Menge 50 mg
Synonym p-Nitrophenol-15N, 1-Hydroxy-4-nitrobenzene-15N, 4-Hydroxy-1-nitrobenzene-15N, 4-Hydroxynitrobenzene-15N, NSC 1317-15N, Niphen-15N, p-Hydroxynitrobenzene-15N, p-Nitrophenol-15N
InChI-Formel InChI=1S/C6H5NO3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8H/i7+1
SMILES Oc1ccc(cc1)[15N+](=O)[O-]
IUPAC-Name 4-[Oxido(oxo)azaniumyl]phenol
Molekulargewicht (g/mol) 140.1
Formelmasse 140.024