Learn More
4-Nitrophenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10675782 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
250 Gramm
5 Gramm
5 Kilogramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10675782 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
10103051 5 g Glasflasche 5 Gramm
10337570 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10012303 250 g Kunststoffflasche 250 Gramm
11934691 5 kg Plastikeimer 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10675782 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 157050010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 100-02-7 | C6H5NO3 | 139.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100-02-7
Summenformel C6H5NO3
Molekulargewicht (g/mol) 139.11
MDL-Nummer MFCD00007331
InChI-Schlüssel BTJIUGUIPKRLHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-nitrophenol, phenol, 4-nitro, paranitrophenol, niphen, 4-hydroxynitrobenzene, p-hydroxynitrobenzene, phenol, p-nitro, mononitrophenol, paranitrofenol, paranitrofenolo
PubChem CID 980
ChEBI CHEBI:16836
IUPAC-Name 4-Nitrophenol
SMILES OC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Nitrophenol
Schmelzpunkt >112°C
Farbe Gelb bis Braun
Siedepunkt 279°C
Flammpunkt 169°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel O2NC6H4OH
Menge 1 kg
Beilstein 06, 226
Fieser 01,743; 02,297
Merck Index 15, 6708
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1.6g/100mL (25 c). Other solubilities: soluble in alcohol,ether,benzene,chloroform and,toluene,pyridine,diethyl ether,also soluble in solns of fixed alkali hydroxides,and carbonates
Viskosität 2.56 mPa.s (121°C)
Formelmasse 139.11
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallines Pulver, Kristalle und/oder Stückchen