Learn More
4-Nitrophenol, LoGiCal
Artikelnummer. 30460407
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30460407 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30460407 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR0042.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Nitrophenol
CAS 100-02-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 4-Nitrophenol
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C6 H5 N O3
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Paracetamol Imp. F (EP), Acetaminophen USP Related Compound F, Acetaminophen USP RC F, 4-Nitrophenol, Ph Eur Paracetamol Impurity F, SKF-30569, p-nitrophenol, Acetaminophen Related Compound F, Paracetamol Impurity F
InChI-Formel InChI=1S/C6H5NO3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8H
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES Oc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name 4-Nitrophenol
Industry Type Klinische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 139.11
Menge 10 mg
Formelmasse 139,0269 g/mol