Learn More
4-Nitrophenyl-2-Acetamido-4,6-O-methoxybenzyliden-2-deoxy-Alpha-D-galactopyranosid, TRC
Artikelnummer. 30468210
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30468210 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30468210 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN5021905MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Nitrophenyl 2-Acetamido-4,6-O-methoxybenzylidene-2-deoxy-a
CAS 59868-86-9
Summenformel C22 H24 N2 O9
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C22H24N2O9/c1-12(25)23-18-19(26)20-17(11-30-21(33-20)13-3-7-15(29-2)8-4-13)32-22(18)31-16-9-5-14(6-10-16)24(27)28/h3-10,17-22,26H,11H2,1-2H3,(H,23,25)/t17-,18-,19-,20+,21?,22+/m1/s1
SMILES COc1ccc(cc1)C2OC[C@H]3O[C@H](Oc4ccc(cc4)[N+](=O)[O-])[C@H](NC(=O)C)[C@@H](O)[C@H]3O2
IUPAC-Name N-[(4aR,6R,7R,8R,8aR)-8-hydroxy-2-(4-Methoxyphenyl)-6-(4-Nitrophenoxid)-4,4a,6,7,8,8a-Hexahydropyrano[3,2-d][1,3]Dioxin-7-yl]Paracetamid
Molekulargewicht (g/mol) 460.43
Formelmasse 460.1482