Learn More
(4-Nitrophenyl)essigsäure, TRC
Artikelnummer. 30475473
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30475473 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30475473 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN4970255G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (4-Nitrophenyl)acetic Acid
CAS 104-03-0
Summenformel C8H7NO4
Menge 5 g
Synonym 4-Nitrobenzeneacetic acid, (p-Nitrophenyl)acetic acid, 2-(4-Nitrophenyl)acetic acid, 2-(p-Nitrophenyl)acetic acid, NSC 5398, p-Nitro-α-toluic acid
SMILES OC(=O)Cc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name 2-(4-Nitrophenyl)essigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 181.15
Formelmasse 181.0375