Learn More
(4-Nitrophenyl)essigsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (4-Nitrophenyl)acetic Acid |
| CAS | 104-03-0 |
| Summenformel | C8H7NO4 |
| Menge | 25 g |
| Synonym | 4-Nitrobenzeneacetic acid, (p-Nitrophenyl)acetic acid, 2-(4-Nitrophenyl)acetic acid, 2-(p-Nitrophenyl)acetic acid, NSC 5398, p-Nitro-α-toluic acid |
| SMILES | OC(=O)Cc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-Name | 2-(4-Nitrophenyl)essigsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 181.15 |
| Formelmasse | 181.0375 |