Learn More
4-Nitrophenyl alpha-D-mannopyranosid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15487219
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15487219 500 mg 500 Milligramm
15477219 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15487219 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J66026.ME
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 10357-27-4 | C12H15NO8 | 301.251 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10357-27-4
Summenformel C12H15NO8
Molekulargewicht (g/mol) 301.251
MDL-Nummer MFCD00066002
InChI-Schlüssel IFBHRQDFSNCLOZ-GCHJQGSQSA-N
Synonym 4-nitrophenyl a-d-mannopyranoside, 4-nitrophenyl alpha-d-mannopyranoside, 4-nitrophenyl-alpha-d-mannopyranoside, a-d-mannopyranoside, 4-nitrophenyl, p-nitrophenyl-alpha-d-mannopyranoside, 4'-nitrophenyl-alpha-d-mannopyranoside, 2r,3s,4s,5s,6r-2-hydroxymethyl-6-4-nitrophenoxy oxane-3,4,5-triol, pnpalphaman, pnp-alpha-d-man, 4-nitrophenyla-d-mannopyranoside
PubChem CID 449023
IUPAC-Name (2R,3S,4S,5S,6R)-2-(Hydroxymethyl)-6-(4-Nitrophenoxy)oxan-3,4,5-Triol
SMILES C1=CC(=CC=C1[N+](=O)[O-])OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O
Specifications
Chemischer Name oder Material 4-Nitrophenyl alpha-D-mannopyranoside
Schmelzpunkt 178°C to 183°C
Farbe Weiß
Menge 500 mg
Beilstein 92210
Löslichkeitsinformationen Soluble in water at 10mg/ml
Formelmasse 301.25
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver