Learn More
4-Nitrophenyl b-D-Galactofuranosid, TRC
Artikelnummer. 30470297
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30470297 25 mg
30469145 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30470297 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN50357025MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100645-45-2
Summenformel C12 H15 N O8
Molekulargewicht (g/mol) 301.25
Synonym β-D-Galactofuranoside, 4-nitrophenyl, 4-Nitrophenyl β-D-galactofuranoside, p-Nitrophenyl β-D-galactofuranoside
IUPAC-Name (2S,3R,4R,5S)-2-[(1R)-1,2-Dihydroxyethyl]-5-(4-Nitrophenoxy)Oxolin-3,4-Diol
SMILES OC[C@@H](O)[C@@H]1O[C@@H](Oc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-])[C@H](O)[C@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Nitrophenyl beta-D-Galactofuranoside
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H15NO8/c14-5-8(15)11-9(16)10(17)12(21-11)20-7-3-1-6(2-4-7)13(18)19/h1-4,8-12,14-17H,5H2/t8-,9-,10-,11+,12-/m1/s1
Formelmasse 301.0798